2-Chlor-6-fluorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM82871027EA 0 EUR
MOLEM82871027
2-Chlor-6-fluorbenzoesäure
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molekulargewicht: 174,56 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002417
CAS-Nummer: 434-75-3
EINECS: 207-105-2