4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM75667669EA 84.8 EUR
MOLEM75667669
4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molekulargewicht: 174,56 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042468
CAS-Nummer: 446-30-0
EINECS: 207-162-3