2-Chlor-4-fluoranilin

Lieferant: Molekula

MOLE25664818-25GEA 0 EUR
MOLE25664818-25G
2-Chlor-4-fluoranilin
2-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekulargewicht: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042530
CAS-Nummer: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR