2,6-Dichloranilin
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM30583485EA 0 EUR
MOLEM30583485
2,6-Dichloranilin
2,6-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molekulargewicht: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007675
CAS-Nummer: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN-Nummer: 3442
ADR: 6.1,II