1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
|
Achtung
|
EHERC12433500EA
0
EUR
EHERC12433500
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molekulargewicht: 192 g/mol Schmelzpunkt: 64…65 °C Dichte: 1,69 g/cm³ (14 °C) |
MDL Number:
MFCD00007211 CAS-Nummer: 618-62-2 EINECS: 210-557-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...