5-Chlor-2-nitroanisol
Lieferant: Molekula
MOLEM46260108EA 0 EUR
MOLEM46260108
5-Chlor-2-nitroanisol
5-Chlor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molekulargewicht: 187,58 g/mol
Schmelzpunkt: 71 °C
MDL Number: MFCD00007288
CAS-Nummer: 6627-53-8
EINECS: 229-594-1