1,2,3-Trifluorbenzol
Lieferant: Molekula
MOLEM42703898EA 0 EUR
MOLEM42703898
1,2,3-Trifluorbenzol
1,2,3-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Molekulargewicht: 132,09 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012013
CAS-Nummer: 1489-53-8
UN-Nummer: 2387
ADR: 3,II