1,2,4,5-Tetrafluorbenzol
Lieferant: Molekula
MOLE41236301-100GEA 189 EUR
MOLE41236301-100G MOLE41236301-25G
1,2,4,5-Tetrafluorbenzol
1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Molekulargewicht: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000307
CAS-Nummer: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN-Nummer: 2387
ADR: 3,II