1,2-Difluorbenzol
Lieferant: Molekula
MOLEM71909834EA 0 EUR
MOLEM71909834
1,2-Difluorbenzol
1,2-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molekulargewicht: 114,09 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000284
CAS-Nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II