2,4-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM43683780EA 0 EUR
MOLEM43683780
2,4-Difluorbenzaldehyd
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Molekulargewicht: 142,1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (42 mmHg)
Dichte: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010326
CAS-Nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,III