2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM29342429EA 0 EUR
MOLEM29342429
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₂
Molekulargewicht: 194,09 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…92,5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009613
CAS-Nummer: 1201-31-6