2,3-Difluoranilin
Lieferant: Molekula
MOLEM87457736EA
0
EUR
MOLEM87457736
2,3-Difluoranilin
2,3-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Molekulargewicht: 129,11 g/mol Siedepunkt: 69 °C (12 mmHg) Dichte: 1,274 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010298 CAS-Nummer: 4519-40-8 EINECS: 224-847-2 UN-Nummer: 2941 ADR: 6.1,III |