2,4-Difluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM39956833EA 0 EUR
MOLEM39956833
2,4-Difluoranilin
2,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekulargewicht: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,268 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007648
CAS-Nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN-Nummer: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03171