2,6-Difluoranilin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2,6-Difluorphenylamin
MOLE11813118-100GEA 0 EUR
MOLE11813118-100G
2,6-Difluoranilin
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molekulargewicht: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 51 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III