Sanger's Reagenz
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,3-Dinitro-4-fluorbenzol2,4-Dinitrofluorbenzol
MOLE16762000-100GEA 173 EUR
MOLE16762000-100G
Sanger's Reagenz
Sanger's Reagenz
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Molekulargewicht: 186,1 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04199