3,5-Difluorphenol
Lieferant: Molekula
MOLEM64033130EA 131 EUR
MOLEM64033130
3,5-Difluorphenol
3,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molekulargewicht: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,566 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002255
CAS-Nummer: 2713-34-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II