3-Fluorphenol

Lieferant: Molekula
Achtung

MOLE17096368-25GEA 103 EUR
MOLE17096368-25G
3-Fluorphenol
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molekulargewicht: 112,1 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13,7 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002254
CAS-Nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR