3-Iodbenzoesäure
Lieferant: Molekula
MOLEM77238188EA 77.4 EUR
MOLEM77238188
3-Iodbenzoesäure
3-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molekulargewicht: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Dichte: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002496
CAS-Nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2