4-Iodbenzoesäure
Lieferant: Molekula
MOLE34629290-25GEA 68 EUR
MOLE34629290-25G
4-Iodbenzoesäure
4-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molekulargewicht: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2