5-Iodsalicylsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE21549902-100GEA 0 EUR
MOLE21549902-100G
5-Iodsalicylsäure
5-Iodsalicylsäure
Formel: C₇H₅IO₃
Molekulargewicht: 264,02 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 197…198 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002458
CAS-Nummer: 119-30-2
EINECS: 204-313-5