Gewebekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Unisette™, M505T
Lieferant: Simport Scientific
Unisette™
720-1391EA 354 EUR
720-1391 720-1392 720-1390 720-1395 720-1396 720-1393 720-1394 720-1399 720-1389 720-1397 720-1398
Gewebekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Unisette™, M505T
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Die Kassetten aus speziellem POM (Acetalpolymer) hoher Dichte sorgen dafür, dass Proben komplett in Flüssigkeit eingetaucht sind und bieten Beständigkeit gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel.
  • Die M506-Serie ist ähnlich wie die M505, aber speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während des Einbettungsverfahrens konzipiert
  • Erhältlich in nicht-zytotoxischen und nicht-metallischen Farben
  • Schnappverschluss und Scharnier verhindern ein vorzeitiges Trennen von Kassette und Deckel, Einhandbedienung
Die effizienten Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für einen korrekten Ablauf. Der einteilige integrierte Deckel macht einen separaten Stahldeckel überflüssig. Die Deckel können so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden und lassen sich ohne Probenverlust immer wieder sicher verschließen. Auf zwei Seiten der Kassetten befinden sich große Beschriftungsbereiche. Der vordere Beschriftungsbereich ist 35° geneigt.
Verpackung: 40×25 Magazine für insgesamt 1000 Kassetten.