Schaufeln, PharmaScoop
Lieferant: Bürkle
300-0149EA 170.15 EUR
300-0149 BURK5324-0010 300-0150 300-0151 300-0152 231-0496 300-0153 300-0154 300-0148
Schaufeln, PharmaScoop
Schaufeln
Stainless steel AISI 316 (1,4401). This sample scoop has been developed in order to meet the high requirements of the pharmaceutical industry, such as those contained in the FDA regulations.
  • GMP-konform
  • Hochglanzpoliert
  • Ohne Kanten, Ritzen, Hinterschneidungen, in denen sich Probenreste absetzen und Folgeproben verfälschen könnten
Die Schaufeln erfüllen alle Anforderungen für eine GMP-konforme Produktion und Probenahme.