Drahtkörbe, rechteckig, mit Griff
Lieferant: BOCHEM
10120
BOCH10120EA 266 EUR
BOCH10120
Drahtkörbe, rechteckig, mit Griff
Körbe Drahtkörbe
These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Two cross-ties