Laborhebebühnen
Lieferant: Bochem
245-0039EA 637 EUR
245-0039 245-0029 245-0040 245-0041 245-0030 245-0031 245-0042 245-0032 245-0033 245-0034 245-0035 245-0036 245-0037 245-0038
Laborhebebühnen
Laborboy
Aluminium oder eloxiertes Aluminium. Diese Hebebühnen verfügen über eine verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen. Die Scherenkonstruktion besteht aus 18/10 Stahl.
  • Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
  • Kleinere Modelle bis 240×240 mm haben ein einfaches Stellrad, sind mit der Hand zu bedienen
  • Bei größeren Modellen ab 300×300 mm empfehlen wir die Nutzung einer Ratsche, die an einem speziellen Stellrad ansetzt (Ratsche ist inklusive)
Zertifizierungen: DIN 12897