Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Kjeldahl-Destillationssysteme, UDK-Modelle
Lieferant: VELP Scientifica
All the UDK series distillation units have an alkali resistant technopolymer housing and accept different kinds of test tubes: straight tubes (100, 250, 400 ml and 1 liter) or Kjeldahl balloon (500 ml).
Zertifizierungen: Conformity with multiple standards protocols AOAC, ISO, EPA, DIN etc.
Zubehörinformationen: Optional accessories such as test tubes, test tube spacer, test tube connection, connection cables and IQ/OQ/PQ manuals are available on request.
Lieferumfang: Each unit comes ready to use and is supplied with 250 ml test tube, 250 ml collecting flask, pincer for test tubes, touch pen and protective film for touch screen.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Automatic Kjeldahl analyser, UDK 159 1 701-0227
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell UDK 159
Nitrogen recovery (%) 99,5
Distillation speed (ml/min) 20
Anzeige Farb-Touchscreen, 6 Zoll
Programme 55
Schnittstellen Ethernet, 2 USB-Anschlüsse und RS232-Schnittstelle
Leistung (W) 2200
B×T×H (mm) 385×416×780
Gewicht (kg) 31
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Für VE Katalognummer Menge
Reagenzgläser Ø 42×300 mm - 3 701-0190
Reagenzgläser, Ø 26×300 mm - 6 701-0198
Reagenzgläser, Ø 48 mm, 300 ml - 1 701-0196
Probenröhrchen, 400 ml, Ø 50×300 mm, für DKL 20 und DKL 12, 1 Stück/Packung - 1 705-0863
Boric acid tank (5 litre) with caps - 1 701-0269
Drucker - 1 701-0235
Reagenzgläser, 80×300 mm, zur Bestimmung von Alkohol - 1 701-0223
Residues tank (20 litre) with caps - 1 701-0272
RS232-Schnittstellenkabel FTC 90E/FTC 90I, FOC 225E/FOC 225I 1 705-0738
Sodium hydroxide tank (10 litre) with caps - 1 701-0270
Spacer for test tube Ø 48x260 mm - 1 701-0257
Test tube connection Ø 26 mm, Ø 48 mm and 500 ml Kjeldahl balloon - 1 701-0256
Titrator Titroline Easy K - 1 701-0222
Water tank (20 litre) with caps - 1 701-0271
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping