Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufschlussgeräte, DK-Serie
Lieferant: VELP Scientifica
Eine Reihe von Aufschlussgeräten für die Analyse unterschiedlichster Anwendungen im Labor in den Bereichen Lebens- und Futtermittel, Getränke (Stickstoff, Protein, Gesamt-Kjeldahl-Stickstoff), Umwelt (CSB, Gesamt-Kjeldahl-Stickstoff), Chemie und Pharmazie (organischer Stickstoff), gemäß einer Vielzahl von Standards (z. B. AOAC, ISO, EPA, DIN usw.).
  • Einfache Bedienung mit nur vier Tasten zur Einstellung der erforderlichen Aufgaben
  • Programmierbare Temperaturrampen
  • Schnelle Heizrate: 20 auf 420 °C in 30 Minuten
  • Elektronischer Mikroprozessor überprüft und kalibriert automatisch die Temperatur im Aluminium-Heizblock
  • Sechs verschiedene Sprachen zur Auswahl
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Aufschlussgerät DK 20 1 701-0264
Aufschlussgerät DK 20/26 1 701-0218
Aufschlussgerät DK 42/26 1 701-0265
Aufschlussgerät DK 6 1 701-0216
Aufschlussgerät DK 6/48 1 701-0220
Aufschlussgerät DK 8 1 701-0221
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell DK 20/26 DK 8 DK 6 DK 6/48 DK 42/26 DK 20
Temperaturbereich (°C) 30 - 450
Anz. Röhrchen 20 8 6 42×100 ml 20
Timer range 1 - 999 min
Programme 20 mit 4 Rampen für jedes Programm
Schnittstellen RS232
Leistung (W) 1100 1350 1100 2300
B×T×H (mm) 295×546×462 235×587×566 295×546×462 328×585×702 328×585×702
Gewicht (kg) 10 11 10 8,2 18,2 23,4
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Wasserumwälzpumpe JP zur Dampfabsaugung 1 701-0177
Gaswäscher, SMS 1 701-0178
Aktivkohlefilter 1 701-0189
Packung mit 10 Nachfüllpackungen Aktivkohle 10 701-0188
Reagenzgläser Ø 42×300 mm 3 701-0190
CSB-Reagenzgläser, 200 ml, Ø 42×200 mm 3 701-0199
Reagenzgläser, Ø 26×300 mm 6 701-0198
Reagenzgläser, Ø 48 mm, 300 ml 1 701-0196
Spritzschutzglocken 1 701-0180
Absaughaube für DK 6 1 701-0184
Absaughaube für DK 6/48 1 701-0192
Absaughaube für DK 20/26 1 701-0176
Luftkühler mit geschliffenem Kern für DK 6 und DK 20 1 701-0179
Halterungssystem für DK 6 1 701-0175
Halterungssystem für DK 20 1 701-0191
Glaswaren-Griff mit Hitzeschutz für DK 6 1 701-0187
Glaswaren-Griff mit Hitzeschutz für DK 6/48 1 701-0201
Glaswaren-Griff mit Hitzeschutz für DK 20/26 1 701-0195
Edelstahl für Glaswaren-Griff DK 20/26 1 701-0185
Edelstahlständer für Glaswaren-Griff für CSB 1 701-0181
Drop collector, DK6 and DK 6/48 1 701-0262
Sample rack for COD analysis, for DK 20 1 VELPA00000237
Support system for DK 20 and DK 42/26 1 VELPA00000190
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping