Schöpfer
Lieferant: Bürkle
331-0056EA 318.7 EUR
331-0056
Schöpfer
Schaufeln
Edelstahl V2A (1.4301).
  • Komplett mit Stab
  • Keine Öffnungen, Hinterschnitte oder Ritzen, in denen sich Rückstände sammeln können
  • Porenfreie Verarbeitung durch qualitativ hochwertige Laserschweißnähte
  • Sterilisierbar durch Flammensterilisation oder Dampfsterilisation