Guajacol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Methoxyphenol2-Hydroxyanisol1-Hydroxy-2-methoxybenzolBrenzcatechinmonomethylether
MOLEM38189717EA 0 EUR
MOLEM38189717
Guajacol
Guajacol
Formel: C₇H₈O₂
Molekulargewicht: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002185
CAS-Nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568