3,5-Dimethoxyphenol
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE10632563-25GEA 230 EUR
MOLE10632563-25G
3,5-Dimethoxyphenol
3,5-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molekulargewicht: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008388
CAS-Nummer: 500-99-2
EINECS: 207-917-7