5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM45320712EA 0 EUR
MOLEM45320712
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O
MDL Number: MFCD00005662
CAS-Nummer: 66-83-1
EINECS: 200-637-6