1-Phenyloxindol
Lieferant: Molekula
MOLEM57801964EA 301 EUR
MOLEM57801964
1-Phenyloxindol
1-Phenyloxindol
Formel: C₁₄H₁₁NO
Molekulargewicht: 209,25 g/mol
MDL Number: MFCD00234850
CAS-Nummer: 3335-98-6