3-Indolylacetonitril
Lieferant: Molekula
MOLE31916067-25GEA 174 EUR
MOLE31916067-25G
3-Indolylacetonitril
3-Indolylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
Molekulargewicht: 156,19 g/mol
MDL Number: MFCD00005628
CAS-Nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III