Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Adeninsulfat

Lieferant: PanReac AppliChem


Formel: C₁₀H₁₂N₁₀O₄S
MW: 368,34 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00213655
CAS-Nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5

Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
100 g A1596.0100
25 g A1596.0025
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge