Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Adeninsulfat Dihydat ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Bestandteil von YAC Selektionsmedium.
Formel: (C5H5N5)2.H2SO4.2H2O
MW: 404,37 g/mol
Melting Pt: 205°C-215°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00213655
CAS-Nummer: 6509-19-9
EINECS: 206-286-5
UN: 0000
Spezifikation Testergebnisse
Em (262nm, 0.01N HCl) > 13000
Reinheit ≥99%
Löslichkeit (0.05%, Wasser) Entspricht
Wasser (KF) 6 - 10%
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Kunststoffflasche für Feststoffe 50 g 0607-50G
Kunststoffflasche für Feststoffe 100 g 0607-100G
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge