Adeninsulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Adeninhemisulfat
A16964.09EA 43.8 EUR
A16964.09 A16964.18
Adeninsulfat ≥98%
Adeninsulfat
Formel: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Molekulargewicht: 184,17 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00213655
CAS-Nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5