Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2-Chlor-6-methoxybenzothiazol ≥97%

Lieferant: Alfa Aesar

Purity: 97%
CAS No.: 2605-14-3
Molecular Formula: C8H6ClNOS
Formula Weight: 199.66
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD00671510


Formel: C₈H₆ClNOS
MW: 199,66 g/mol
MDL Number: MFCD00671510
CAS-Nummer: 2605-14-3

Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g H32770.03
5 g H32770.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Melting point 52-54°
Formula weight 199.66
CAS No. 2605-14-3
Purity 97%
Molecular formula C8H6ClNOS
MDL No. MFCD00671510
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge