Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2-(Trimethylsilyl)benzothiazol ≥90%, technische Qualität

Lieferant: Alfa Aesar
Achtung



Formel: C₆H₁₁NSSi
MW: 157,31 g/mol
Siedepunkt: 128-130 °C/2mm
Dichte: 1,06
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068185
CAS-Nummer: 32137-73-8
EINECS: 000-000-0

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g L11625.03
5 g L11625.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Formula weight 207.37
CAS No. 32137-73-8
Purity 90%
Refraktionsindex 1.5720
Siedepunkt 128-130°/2mm
Molecular formula C10H13NSSi
Beilstein reference 1073964
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und erhöhtes Engagement

Bauen Sie auf bekannte Funtkionen und Ressourcen von Avantor – optimiert mit Innovation®. Unsere neue Marke steht für Gewandtheit und die Fähigkeit, sich unseren Kundenbedürfnissen anzupassen.

MEHR ERFAHREN EINKAUF BEGINNEN