1-Methyl-2-phenylindol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
B22105.18EA
98.5
EUR
B22105.18
B22105.09
B22105.30
1-Methyl-2-phenylindol ≥99%
1-Methyl-2-phenylindole
Formel:
C₁₅H₁₃N Molekulargewicht: 207,27 g/mol Schmelzpunkt: 98…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022892 CAS-Nummer: 3558-24-5 EINECS: 222-618-1 |