3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLEM13118525EA
0
EUR
MOLEM13118525
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formel:
C₁₈H₁₆N₅BrS Molekulargewicht: 414,33 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS-Nummer: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |