4'-(Trifluormethyl)biphenyl-2-carbonsäure ≥98%
Achtung
B25099.03EA 49.5 EUR
B25099.03 B25099.06
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-2-carbonsäure ≥98%
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-2-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Molekulargewicht: 266,22 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075353
CAS-Nummer: 84392-17-6
EINECS: 000-000-0