Kieselgel, Supelco®
Lieferant: Merck
717177-5KGEA 199 EUR
717177-5KG 717177-25KG 717177-1KG 717177-100G
Kieselgel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
REACH-Nummer: 01-2119379499-16