Benzol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Cyclohexatrien
PROOCHEUSC11EA 200 EUR
PROOCHEUSC11
Benzol
Benzol
Formel: C₆H₆
Molekulargewicht: 78,11 g/mol
Siedepunkt: 80,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,5 °C
Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003009
CAS-Nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN-Nummer: 1114
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/93/760393.jpg