Benzol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexatrien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
12540-50ML-FEA
417
EUR
12540-50ML-F
12540-5ML-F
Benzol, Supelco®
Benzol
Formel:
C₆H₆ Molekulargewicht: 78,11 g/mol Siedepunkt: 80,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 5,5 °C Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003009 CAS-Nummer: 71-43-2 EINECS: 200-753-7 UN-Nummer: 1114 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119447106-44 Merck Index: 13,01066 |