1-Brom-2-ethylbenzol
Lieferant: Molekula
MOLE40289890-25GEA 187 EUR
MOLE40289890-25G
1-Brom-2-ethylbenzol
1-Brom-2-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Br
Molekulargewicht: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67,3 °C
Dichte: 1,3589 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000077
CAS-Nummer: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III