α-Brom-2,6-dichlortoluol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,6-Dichlorbenzylbromid
MOLE14542637-100GEA
0
EUR
MOLE14542637-100G
α-Brom-2,6-dichlortoluol
α-Brom-2,6-dichlortoluol
Formel:
C₇H₅BrCl₂ Molekulargewicht: 239,93 g/mol Siedepunkt: 133…135 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 56 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000577 CAS-Nummer: 20443-98-5 EINECS: 243-827-4 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...