Edelstahleimer
Lieferant: Bochem
216-0231EA 53.5 EUR
216-0231 216-0232 216-0230 216-1600 216-0233 216-0228 216-1603 216-0229 216-1602 216-1601 216-0227
Edelstahleimer
Eimer
Eimer, Edelstahl 18/10.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.