2-Nitrobenzylchlorid ≥98%

Gefahr

Synonyme: α-Chlor-2-nitrotoluol1-(Chlormethyl)-2-nitrobenzolα-Chlor-o-nitrotoluol

L13599.06EA 35 EUR
L13599.06 ABCRAB179721.0025
2-Nitrobenzylchlorid ≥98%
α-Chlor-2-nitrotoluol

Purity: 98+%
CAS No.: 612-23-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 127-133°/10mm
Beilstein Reference: 388396
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007185

Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekulargewicht: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 127…133 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Dichte: 1,556
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007185
CAS-Nummer: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR