4-Chlor-3-nitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11456900EA
37.2
EUR
EHERC11456900
4-Chlor-3-nitrotoluol
4-Chlor-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molekulargewicht: 171,58 g/mol Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1,297 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007085 CAS-Nummer: 89-60-1 EINECS: 201-922-8 UN-Nummer: 2433 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...