α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1,3-Dinitro-5-(trifluormethyl)benzol
MOLE13027435-25GEA 0 EUR
MOLE13027435-25G
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol
α,α,α-Trifluor-3,5-dinitrotoluol
Formel: C₇H₃F₃N₂O₄
Molekulargewicht: 236,11 g/mol
Siedepunkt: 127…129 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 50 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007233
CAS-Nummer: 401-99-0
EINECS: 206-935-2