4-Iodtoluol

Lieferant: Molekula
Achtung

MOLEM78856080EA 0 EUR
MOLEM78856080
4-Iodtoluol
4-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
Molekulargewicht: 218,04 g/mol
Siedepunkt: 211,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001059
CAS-Nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR